Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp IUE-seriens ULT kummefryser
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
85 l
360 l
566 l
Beskrivelse
- H-drevet informationscenter (HIC) kombinerer letlæselige temperaturer med enkle kapacitive berøringsknapper i en 2,12 in. skærm
- Tre størrelser (85, 360 og 566 L) til at imødekomme en række forskellige opbevaringsbehov og laboratoriefodaftryksspecifikationer
- Forbedret kundekomfort med nyt ergonomisk designet håndtag, letlæselig skærm med høj kontrast og praktisk ekstra arbejdsplads
- Kompatibel med de fleste stativsystemer inklusive et komplet udvalg af Thermo Scientific™ stativer til kasser, mikroplader, Thermo Scientific™ Matrix™ og Nunc CryoBank™ rør
- Sikkerhedsfunktioner inklusive alarmindstillinger og nøglelåsdør
- Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet
- Naturlige kølemidler og polyurethanskum med ikke-HFC blæsemiddel med nul GWP, hvilket får serien til at overholde U.S. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP), EU's F-Gas og andre bæredygtighedsstandarder
Tekniske data
Tekniske data
| Type | ULT-kummefryser |
| Kapacitet (metrisk) | 360 l |
| Temperaturområde | -50 °C til -86 °C |
| Dør stil | Vandret fast |
| Antal døre | 1 |
| Skabsmateriale | Koldvalset stål |
| Isolering | Polyurethanskum |
| Indre | Rustfrit stål |
| Udvendig finish | Malet stål |
| Certificeringer/compliance | UL, CE |
| Vis mere |