Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp IUE-seriens ULT kummefryser
Artikelnummer. 17704579 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
85 l
360 l
566 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17704579 85 l
17714579 360 l
17724579 566 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17704579
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86020.00 DKK
    69213.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 16806.83 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand IUE-seriens kummefrysere med ultralav temperatur, drevet af H-drev, har tre størrelser, hvilket maksimerer lagerkapaciteten fra 3.645 op til 21.600 2 ml hætteglas. IDE-serien er en bæredygtig og pålidelig løsning med ultimativ prøvesikkerhed og driftsbesparelser for hvert laboratorium.
  • H-drevet informationscenter (HIC) kombinerer letlæselige temperaturer med enkle kapacitive berøringsknapper i en 2,12 in. skærm
  • Tre størrelser (85, 360 og 566 L) til at imødekomme en række forskellige opbevaringsbehov og laboratoriefodaftryksspecifikationer
  • Forbedret kundekomfort med nyt ergonomisk designet håndtag, letlæselig skærm med høj kontrast og praktisk ekstra arbejdsplads
  • Kompatibel med de fleste stativsystemer inklusive et komplet udvalg af Thermo Scientific™ stativer til kasser, mikroplader, Thermo Scientific™ Matrix™ og Nunc CryoBank™ rør
  • Sikkerhedsfunktioner inklusive alarmindstillinger og nøglelåsdør
  • Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet
  • Naturlige kølemidler og polyurethanskum med ikke-HFC blæsemiddel med nul GWP, hvilket får serien til at overholde U.S. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP), EU's F-Gas og andre bæredygtighedsstandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type ULT-kummefryser
Kapacitet (metrisk) 85 l
Temperaturområde -50 °C til -86 °C
Dør stil Vandret fast
Antal døre 1
Skabsmateriale Koldvalset stål
Isolering Polyurethanskum
Indre Rustfrit stål
Udvendig finish Malet stål
Certificeringer/compliance UL, CE, UL, CE
Stil Kumme
Vise HIC-knap
Hjul 4
Kondensator type Luftkølet
Kontroltype Kapacitiv berøringsgrænseflade
Til brug med (udstyr) Optional LN2 Backup, CO2 Backup, Chart Recorder, Valgfri LN2-backup, CO2-backup, optager
Havne Et porthul
garanti 3 år på dele og arbejdskraft, 5 år på kompressordele
Afrimning Område for
Låg Løft med en enkelt hånd
Model- IUEC06386FV
Overvågningsmuligheder Alarm, optager
Adgangssikkerhed Nøglelås
Chart Recorder Ekstraudstyr
Dataoutput RS485, 4-20Ma, tørre kontakter, USB
Driftstilstande Standarddrift
Sætpunktssikkerhed Enkelt ID
Backup systemer CO2 eller LN2 (valgfrit)
Forbindelse Ekstraudstyr
Smart View-kompatibilitet Smart View-kompatibel
Strømstyrke 5,6 A
Stiktype EU
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Fase Ental
Energiforbrug 4,9 kWhr/dag
Kompressor H-drev
Kølemiddel R290/R170+R290 blanding
Holder 63 Standard 61 cm (2 fod) Kasser