Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp III™ Recirkulerende køler, 230V/50Hz
Artikelnummer. p-8385017 Shop alle Fisherbrand produkter
Pumpetype:
PD1 (positiv fortrængningspumpe)
PD2 (positiv fortrængningspumpe)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11346641
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En kompakt serie af kølede recirkulerende kølere.
  • Intuitiv digital controller for brugervenlighed
  • Trykmåler på frontpanelet for nem visning af påføringstrykket
  • Alarmer for høj/lav temperatur
Controllers indikatorlys:
  • Angiv, når enheden køler
  • Angiv, når sætpunktet ændres
  • Indikerer, når høje og lave temperaturgrænser ændres eller overskrides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stuetemperatur 10 °C til 35 °C
Kapacitet (metrisk) 19 L
Kølekapacitet 1900 W
Pumpetype PD1 (positiv fortrængningspumpe)
Temperaturområde -10 °C til +30 °C
Model- Isotemp III
Pumpekapacitet 4,5 l/min.
Kølemiddel R134A
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Dimensioner (L x B x H) 584.2 x 431.8 x 711.2 mm
Vægt (metrisk) 72.6
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz