Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp III™ Recirkulerende køler, 230V/50Hz
Shop alle Fisherbrand produkter
Pumpetype:
PD1 (positiv fortrængningspumpe)
PD2 (positiv fortrængningspumpe)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Intuitiv digital controller for brugervenlighed
- Trykmåler på frontpanelet for nem visning af påføringstrykket
- Alarmer for høj/lav temperatur
Controllers indikatorlys:
- Angiv, når enheden køler
- Angiv, når sætpunktet ændres
- Indikerer, når høje og lave temperaturgrænser ændres eller overskrides
Tekniske data
Tekniske data
| Stuetemperatur | 10 °C til 35 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 19 L |
| Kølekapacitet | 1900 W |
| Pumpetype | PD2 (positiv fortrængningspumpe) |
| Temperaturområde | -10 °C til +30 °C |
| Model- | Isotemp III |
| Pumpekapacitet | 9,4 l/min. |
| Kølemiddel | R134A |
| Temperaturstabilitet | ±0,5 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 584.2 x 431.8 x 711.2 mm |
| Vis mere |