Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp III™ Recirkulerende køler, 230V/50Hz
Artikelnummer. 11346641 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Pumpetype:
PD1 (positiv fortrængningspumpe)
PD2 (positiv fortrængningspumpe)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pumpetype unitSize
11346641 PD1 (positiv fortrængningspumpe) Hver
11356641 PD2 (positiv fortrængningspumpe) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346641
En kompakt serie af kølede recirkulerende kølere.
  • Intuitiv digital controller for brugervenlighed
  • Trykmåler på frontpanelet for nem visning af påføringstrykket
  • Alarmer for høj/lav temperatur
Controllers indikatorlys:
  • Angiv, når enheden køler
  • Angiv, når sætpunktet ændres
  • Indikerer, når høje og lave temperaturgrænser ændres eller overskrides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stuetemperatur 10 °C til 35 °C
Kapacitet (metrisk) 19 L
Kølekapacitet 1900 W
Pumpetype PD1 (positiv fortrængningspumpe)
Temperaturområde -10 °C til +30 °C
Model- Isotemp III
Pumpekapacitet 4,5 l/min.
Kølemiddel R134A
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Dimensioner (L x B x H) 584.2 x 431.8 x 711.2 mm
Vægt (metrisk) 72.6
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz