Beskrivelse
- Intuitiv digital controller for brugervenlighed
- Trykmåler på frontpanelet for nem visning af påføringstrykket
- Alarmer for høj/lav temperatur
Controllers indikatorlys:
- Angiv, når enheden køler
- Angiv, når sætpunktet ændres
- Indikerer, når høje og lave temperaturgrænser ændres eller overskrides
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 9.5 L |
| Kølekapacitet | 900 W (ved +20 °C) |
| Pumpetype | MDC1 (Mag Drev centrifugalpumpe) |
| Temperaturområde | -10 °C til +30 °C |
| Model- | Isotemp II |
| Kølemiddel | R134A |
| Temperaturstabilitet | ±0,1 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 584.2 x 355.6 x 604.5 mm |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |