Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp II™ Recirkulerende køler, 230V/50Hz
Artikelnummer. 11316641 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Pumpetype:
MDC1 (Mag Drev centrifugalpumpe)
PD1 (positiv fortrængningspumpe)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pumpetype unitSize
11316641 PD1 (positiv fortrængningspumpe) Hver
15542541 MDC1 (Mag Drev centrifugalpumpe) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11316641 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 197221010001
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
En kompakt serie af kølede recirkulerende kølere.
  • Intuitiv digital controller for brugervenlighed
  • Trykmåler på frontpanelet for nem visning af påføringstrykket
  • Alarmer for høj/lav temperatur
Controllers indikatorlys:
  • Angiv, når enheden køler
  • Angiv, når sætpunktet ændres
  • Indikerer, når høje og lave temperaturgrænser ændres eller overskrides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 9.5 L
Kølekapacitet 900 W (ved +20 °C)
Pumpetype PD1 (positiv fortrængningspumpe)
Temperaturområde -10 °C til +30 °C
Model- Isotemp II
Kølemiddel R134A
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Dimensioner (L x B x H) 584.2 x 355.6 x 604.5 mm
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz