Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Opvarmede cirkulationspumper: Model 4100C
Artikelnummer. 11336671 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Type:
Isotemp™ Nedsænkningscirkulator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Frekvens Type unitSize
11336671 230 V 50 Hz Isotemp™ Nedsænkningscirkulator Hver
1 options
Artikelnummer. 11336671
Praktisk, enkel måde at omdanne åbne bade til bade med konstant temperatur.
Præcision, funktioner og ydeevne muliggør optimering af konfigurationer for at imødekomme forskellige applikationsbehov.
Hver enhed har:
  • To pumpehastigheder: 50 % og 100 %
  • Justerbar PID-kontrol
  • Stort, letlæseligt, fem-linjers LCD-display
  • Tre sprog: engelsk, tysk, fransk
  • Overtemperatur/lavt niveau udkoblinger med hørbare og visuelle alarmer
  • Industrimotor af høj kvalitet til fremragende pumpeydelse og lang levetid
4100 Controller
til rutinemæssig temperaturkontrol
  • Omgivelsestemperatur til +100 °C
  • 1 kW varmelegeme
  • Kraftig kraftpumpe
  • Fem programmerbare sætpunkter: +20 °C, +37 °C, +50 °C, +70 C °og +100 °C
  • Temperaturvisning i° C,° F eller° K med opløsning på 0,1 eller 0,01
  • Model 4100C leveres med en klemme
  • Kompatible væsker: DI vand op til 3 mOhm; 50/50 EG/vand; 50/50 PG/Vand
Ordreinfo
Kræver separat strømledning
Certificeringer
UL/CSA (afventer overholdelse), CE-certificeret, RoHS/WEEE
Overholdelse
Sikkerhedsklasse III, FL-DIN 12876
garanti
To år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, Sikkerhedsklasse II
Pumpetype Force
Temperaturområde Omgivende +10° til 100 °C
Type Isotemp™ Nedsænkningscirkulator
Varmekapacitet 1.2 kW
Maks. Tryk 310 mbar
Model- 4100C
Pumpekapacitet 17
Temperaturstabilitet ±0,05 °C
Bredde (engelsk) 4,40 tommer.
Bredde (metrisk) 11.18 cm
Højde (engelsk) 12,5''
Højde (metrisk) 32 cm
Dybde (engelsk) 8,09 tommer.
Dybde (metrisk) 20.27 cm
Vægt (engelsk) 8.2 lb.
Vægt (metrisk) 4.1 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz