Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Opvarmede cirkulationspumper: Model 4100B
Artikelnummer. 11346671 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Type:
Isotemp™ Nedsænkningscirkulator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Frekvens Type Pakningsstørrelse
11346671 230 V 50 Hz Isotemp™ Nedsænkningscirkulator Hver
1 options
Artikelnummer. 11346671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8285.00 DKK
    7724.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 561.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-03-2027
Praktisk, enkel måde at omdanne åbne bade til bade med konstant temperatur.
Præcision, funktioner og ydeevne muliggør optimering af konfigurationer for at imødekomme forskellige applikationsbehov.
Hver enhed har:
  • To pumpehastigheder: 50 % og 100 %
  • Justerbar PID-kontrol
  • Stort, letlæseligt, fem-linjers LCD-display
  • Tre sprog: engelsk, tysk, fransk
  • Overtemperatur/lavt niveau udkoblinger med hørbare og visuelle alarmer
  • Industrimotor af høj kvalitet til fremragende pumpeydelse og lang levetid
Temperaturområde: Omgivende til +200 °C
4100 Controller
til rutinemæssig temperaturkontrol
  • Omgivelsestemperatur til +100 °C
  • 1 kW varmelegeme
  • Kraftig kraftpumpe
  • Fem programmerbare sætpunkter: +20 °C, +37 °C, +50 °C, +70 C °og +100 °C
  • Temperaturvisning i° C,° F eller° K med opløsning på 0,1 eller 0,01
  • Fås med en klemme eller en bro
  • Kompatible væsker: DI vand op til 3 mOhm; 50/50 EG/vand; 50/50 PG/Vand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pumpetype Force
Temperaturområde Omgivende +10° til 100 °C
Type Isotemp™ Nedsænkningscirkulator
Model- 4100B
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Højde (metrisk) 32 cm
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz