Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Opvarmede badecirkulatorer: Model 6200 H24
Artikelnummer. 11326681 Shop alle Fisherbrand produkter
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11326681
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pålidelige varmeapparater med høj effekt, der leverer hurtig væskeopvarmning og sikrer væskekompatibilitet til din applikation.
Standard kredsløb med HTC (high temperature cutout) kan vælges af brugeren for at sikre, at applikationstemperaturerne ikke overstiger sætpunktsparametrene
  • Afbrydelse ved høj temperatur og lavt niveau
  • Kompakt fodaftryk maksimerer bordpladsen
  • Inkluderer eksternt cirkulationsrør med 8 mm og 12 mm fittings og tilførsels- og returklemmer
  • Dækken til arbejdsområde inkluderet med alle opvarmede bade
  • Bade i rustfrit stål af høj kvalitet
  • Alle badafløb er placeret på forsiden af enheden med en integreret ventil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pumpetype Kraft og sug
Temperaturområde 10 °C til 200 °C
Varmekapacitet 2000 w
Model- 6200 H24
Dimensioner (L x B x H) 56.13 x 36.32 x 414 cm
Vægt (metrisk) 16.8 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz