Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Opvarmede badecirkulatorer: Model 5150 H24
Artikelnummer. p-8382559 Shop alle Fisherbrand produkter
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11376671
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pålidelige varmeapparater med høj effekt, der leverer hurtig væskeopvarmning og sikrer væskekompatibilitet til din applikation.
Standard kredsløb med HTC (high temperature cutout) kan vælges af brugeren for at sikre, at applikationstemperaturerne ikke overstiger sætpunktsparametrene
  • Afbrydelse ved høj temperatur og lavt niveau
  • Kompakt fodaftryk maksimerer bordpladsen
  • Inkluderer eksternt cirkulationsrør med 8 mm og 12 mm fittings og tilførsels- og returklemmer
  • Dækken til arbejdsområde inkluderet med alle opvarmede bade
  • Bade i rustfrit stål af høj kvalitet
  • Alle badafløb er placeret på forsiden af enheden med en integreret ventil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15,4 til 19,6 L
Pumpetype Force
Temperaturområde 10 °C til 150 °C
Varmekapacitet 1200 w
Dimensioner (L x B x H) 56.13 x 36.32 x 39.62 cm
Længde (metrisk) 56.13 cm
Bredde (metrisk) 36.32 cm
Bredde (metrisk) interiør 29.46 cm
Højde (metrisk) 39.62 cm
Vægt (metrisk) 15.9 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz