Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ General Purpose Deluxe Water Baths
Artikelnummer. 15395877 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l (5 l/10 l)
2 l
20 l
28 l
5 l
Model-:
Isotemp GPD 02
Isotemp GPD 05
Isotemp GPD 10
Isotemp GPD 15D
Isotemp GPD 20
Isotemp GPD 28
Isotemp GPD 2S
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model- Pakningsstørrelse
15395877 20 l Isotemp GPD 20 Hver
15355877 2 l Isotemp GPD 02 Hver
15365877 2 l Isotemp GPD 2S Hver
15375877 5 l Isotemp GPD 05 Hver
15385877 10 l Isotemp GPD 10 Hver
15315887 15 l (5 l/10 l) Isotemp GPD 15D Hver
15305887 28 l Isotemp GPD 28 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15395877
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8695.00 DKK
    6645.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 2049.85 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Vælg vandbade til generelt brug, designet til at give ensartet temperatur for pålidelige resultater med brugervenlig betjening.
Ideelle til industrielle, klinisk farmaceutiske eller biomedicinske applikationer, Fisherbrand™ Isotemp™ deluxe vandbade til generelt brug giver kraftfuld teknologi i et kompakt design. Isotemp-vandbadene fås i en række forskellige størrelser for at opfylde en lang række anvendelseskrav og er designet til at give ensartet temperatur for pålidelige resultater med brugervenlig betjening.
  • Mindre fodaftryk sammenlignet med tidligere modeller
  • Avanceret temperaturregulator er designet til udvidet funktionalitet
  • Nye akustiske alarmer
  • Gem nemt almindeligt anvendte indstillinger med forudindstillede temperaturer
  • Enkel at betjene og overvåge med ikonbaseret grafisk display
  • Forbedret hængseldesign understøtter åben lågkonfiguration og nem afmontering af låget
  • Hjælper til at forhindre skader på badet og overophedning med beskyttelse mod lavt væskeindhold
  • Kompatibel med termiske perler (sælges separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål
Controller type Digital
Oversigt 20 l deluxe vandbad til generelt brug
Kapacitet (metrisk) 20 l
Certificeringer/compliance UL, CE, FDA klasse I
Temperaturområde Omgivende forhold til 100 °C
Vise Monokrom LCD
Varmekapacitet 1200 w
Inkluderer Gavldæksel af polykarbonat, diffuserbakke
Materiale Epoxy pulverlakeret stål
Model- Isotemp GPD 20
Forudindstillede temperaturer 3
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Temperaturensartethed ±0,2 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 11,7 x 19,7 x 5,99 tommer (297 x 500 x 150 mm)
Dimensioner (L x B x H) 15,4 x 21,8 x 9,2 tommer (392 x 555 x 233 mm)
Strømstyrke 9.0-10.5 / 4.3-5.0 (120V/230V)