Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ General Purpose Deluxe Water Baths
Artikelnummer. 15385877 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l (5 l/10 l)
2 l
20 l
28 l
5 l
Model-:
Isotemp GPD 02
Isotemp GPD 05
Isotemp GPD 10
Isotemp GPD 15D
Isotemp GPD 20
Isotemp GPD 28
Isotemp GPD 2S
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model- Pakningsstørrelse
15385877 10 l Isotemp GPD 10 Hver
15355877 2 l Isotemp GPD 02 Hver
15365877 2 l Isotemp GPD 2S Hver
15375877 5 l Isotemp GPD 05 Hver
15315887 15 l (5 l/10 l) Isotemp GPD 15D Hver
15395877 20 l Isotemp GPD 20 Hver
15305887 28 l Isotemp GPD 28 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15385877
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7725.00 DKK
    5879.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 1845.51 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Vælg vandbade til generelt brug, designet til at give ensartet temperatur for pålidelige resultater med brugervenlig betjening.
Ideelle til industrielle, klinisk farmaceutiske eller biomedicinske applikationer, Fisherbrand™ Isotemp™ deluxe vandbade til generelt brug giver kraftfuld teknologi i et kompakt design. Isotemp-vandbadene fås i en række forskellige størrelser for at opfylde en lang række anvendelseskrav og er designet til at give ensartet temperatur for pålidelige resultater med brugervenlig betjening.
  • Mindre fodaftryk sammenlignet med tidligere modeller
  • Avanceret temperaturregulator er designet til udvidet funktionalitet
  • Nye akustiske alarmer
  • Gem nemt almindeligt anvendte indstillinger med forudindstillede temperaturer
  • Enkel at betjene og overvåge med ikonbaseret grafisk display
  • Forbedret hængseldesign understøtter åben lågkonfiguration og nem afmontering af låget
  • Hjælper til at forhindre skader på badet og overophedning med beskyttelse mod lavt væskeindhold
  • Kompatibel med termiske perler (sælges separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål
Controller type Digital
Oversigt 10 l deluxe vandbad til generelt brug
Kapacitet (metrisk) 10 l
Certificeringer/compliance UL, CE, FDA klasse I
Temperaturområde Omgivende forhold til 100 °C
Vise Monokrom LCD
Varmekapacitet 800 w
Inkluderer Gavldæksel af polykarbonat, diffuserbakke
Materiale Epoxy pulverlakeret stål
Model- Isotemp GPD 10
Forudindstillede temperaturer 3
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Temperaturensartethed ±0,2 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 11,9 x 13 x 5,99 tommer (301 x 330 x 150 mm)
Dimensioner (L x B x H) 15,5 x 15,1 x 9,2 tommer (393 x 383 x 233 mm)
Strømstyrke 6.0-7.0 / 2.8-3.4 (120V/230V)