Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ General Purpose Deluxe Water Baths
Artikelnummer. 15365877 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l (5 l/10 l)
2 l
20 l
28 l
5 l
Model-:
Isotemp GPD 02
Isotemp GPD 05
Isotemp GPD 10
Isotemp GPD 15D
Isotemp GPD 20
Isotemp GPD 28
Isotemp GPD 2S
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15365877
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg vandbade til generelt brug, designet til at give ensartet temperatur for pålidelige resultater med brugervenlig betjening.
Ideelle til industrielle, klinisk farmaceutiske eller biomedicinske applikationer, Fisherbrand™ Isotemp™ deluxe vandbade til generelt brug giver kraftfuld teknologi i et kompakt design. Isotemp-vandbadene fås i en række forskellige størrelser for at opfylde en lang række anvendelseskrav og er designet til at give ensartet temperatur for pålidelige resultater med brugervenlig betjening.
  • Mindre fodaftryk sammenlignet med tidligere modeller
  • Avanceret temperaturregulator er designet til udvidet funktionalitet
  • Nye akustiske alarmer
  • Gem nemt almindeligt anvendte indstillinger med forudindstillede temperaturer
  • Enkel at betjene og overvåge med ikonbaseret grafisk display
  • Forbedret hængseldesign understøtter åben lågkonfiguration og nem afmontering af låget
  • Hjælper til at forhindre skader på badet og overophedning med beskyttelse mod lavt væskeindhold
  • Kompatibel med termiske perler (sælges separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål
Controller type Digital
Oversigt 2 l deluxe lavt vandbad til generelt brug
Kapacitet (metrisk) 2 l
Certificeringer/compliance UL, CE, FDA klasse I
Temperaturområde Omgivende forhold til 100 °C
Vise Monokrom LCD
Varmekapacitet 300W
Inkluderer Gavldæksel af polykarbonat, diffuserbakke
Materiale Epoxy pulverlakeret stål
Model- Isotemp GPD 2S
Forudindstillede temperaturer 3
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Temperaturensartethed ±0,2 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 6 x 11,8 x 2,69 tommer (153 x 300 x 65 mm)
Dimensioner (L x B x H) 9,7 x 9,1 x 14 tommer (246 x 355 x 232 mm)
Strømstyrke 2.2-2.7 / 1.0-1.3 (120V/230V)