Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Køling/Opvarmning Recirkulerende Chiller, 230V 50Hz
Artikelnummer. p-8385014 Shop alle Fisherbrand produkter
Model-:
250LCU
500 LCU
500LCSU
Pumpetype:
Force
Kraft og sug
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11336661
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med fokus på høj ydeevne, lille fodaftryk og støjsvag drift.
  • Fuldt udvalg til opvarmning og køling fra -°10 C til +80 °C
  • Lille reservoir sikrer hurtig temperaturresponstid
  • Lille fodaftryk
  • Støjsvag drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2.8 L
Kølekapacitet Ved +20 °C
Pumpetype Kraft og sug
Temperaturområde -10 °C til -80 °C
Varmekapacitet 2.0 kW
Model- 500LCSU
Pumpekapacitet 21 l/min. (805 mbar)
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
USB-forbindelser Ja
Dimensioner (L x B x H) 419.1 x 228.6 x 635 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 29.9 kg
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz