Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Køling/Opvarmning Recirkulerende Chiller, 230V 50Hz
Artikelnummer. 11396651 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Model-:
250LCU
500 LCU
500LCSU
Pumpetype:
Force
Kraft og sug
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pumpetype unitSize
11396651 500 LCU Force Hver
11336661 500LCSU Kraft og sug Hver
12019907 250LCU Force Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29140.00 DKK
    28127.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 1012.18 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med fokus på høj ydeevne, lille fodaftryk og støjsvag drift.
  • Fuldt udvalg til opvarmning og køling fra -°10 C til +80 °C
  • Lille reservoir sikrer hurtig temperaturresponstid
  • Lille fodaftryk
  • Støjsvag drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2.8 L
Kølekapacitet Ved +20 °C
Pumpetype Force
Temperaturområde -10 °C til -80 °C
Varmekapacitet 2.0 kW
Model- 500 LCU
Pumpekapacitet 17 l/min. (300 mbar)
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
USB-forbindelser Ja
Dimensioner (L x B x H) 419.1 x 228.6 x 635 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 29.9 kg
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz