Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Køling/Opvarmning Recirkulerende Chiller, 230V 50Hz
Artikelnummer. 11336661 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Model-:
250LCU
500 LCU
500LCSU
Pumpetype:
Force
Kraft og sug
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pumpetype unitSize
11336661 500LCSU Kraft og sug Hver
12019907 250LCU Force Hver
11396651 500 LCU Force Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11336661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31760.00 DKK
    30664.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 1095.45 DKK
    3% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Add to basket
Designet med fokus på høj ydeevne, lille fodaftryk og støjsvag drift.
  • Fuldt udvalg til opvarmning og køling fra -°10 C til +80 °C
  • Lille reservoir sikrer hurtig temperaturresponstid
  • Lille fodaftryk
  • Støjsvag drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 2.8 L
Kølekapacitet Ved +20 °C
Pumpetype Kraft og sug
Temperaturområde -10 °C til -80 °C
Varmekapacitet 2.0 kW
Model- 500LCSU
Pumpekapacitet 21 l/min. (805 mbar)
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
USB-forbindelser Ja
Dimensioner (L x B x H) 419.1 x 228.6 x 635 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 29.9 kg
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz