Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ CO2-inkubator, 150 l, rustfrit stål
Shop alle Fisherbrand produkter
CO2-sensorteknologi:
IR sensor
TC-sensor
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Effektive højtydende varmelegemer omgiver kammeret for jævn temperaturfordeling
- Skånsomt blæserassisteret luftstrømsmønster er designet til ensartet fordeling af temperatur, CO2 og fugtighed
- 90°C højtemperatur dekontamineringscyklussen forenkler rengøringen, fordi der ikke kræves autoklave og giftige kemikalier
- Cyklussen eliminerer variation i desinfektion og har vist sig effektiv mod en lang række kontaminanter, herunder bakterier, skimmelsvampe samt svampesporer og mycoplasma, hvilket eliminerer variationen i desinfektion
- CO2-sensorer er placeret direkte i kammeret for præcis kontrol. Et udvalg af CO2-sensorteknologi omfatter.
- Termisk ledningsevne (TC) for præcis overvågning og pålideligt lang levetid
- Infrarød (IR) til uafhængig drift til præcise fjernovervågningsapplikationer
Specifications
Specifications
| Dataoutput | RS232 |
| Kapacitet (metrisk) | 150 L |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| CO2-koncentrationsområde | 1 til 20 % |
| CO2-sensorteknologi | TC-sensor |
| Relativ luftfugtighed | <90 % ved 37 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende +0,3° til 55 °C |
| Type | CO2-inkubatorer |
| Fugtighed Kilde | 3L pandefri beholder |
| Havne | Standard |
| Show More |