Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ CO2-inkubator, 150 l, rustfrit stål
Artikelnummer. 15650667 Shop alle Fisherbrand produkter
CO2-sensorteknologi:
IR sensor
TC-sensor
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15650667
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
  • Effektive højtydende varmelegemer omgiver kammeret for jævn temperaturfordeling
  • Skånsomt blæserassisteret luftstrømsmønster er designet til ensartet fordeling af temperatur, CO2 og fugtighed
  • 90°C højtemperatur dekontamineringscyklussen forenkler rengøringen, fordi der ikke kræves autoklave og giftige kemikalier
  • Cyklussen eliminerer variation i desinfektion og har vist sig effektiv mod en lang række kontaminanter, herunder bakterier, skimmelsvampe samt svampesporer og mycoplasma, hvilket eliminerer variationen i desinfektion
  • CO2-sensorer er placeret direkte i kammeret for præcis kontrol. Et udvalg af CO2-sensorteknologi omfatter.
    • Termisk ledningsevne (TC) for præcis overvågning og pålideligt lang levetid
    • Infrarød (IR) til uafhængig drift til præcise fjernovervågningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dataoutput RS232
Kapacitet (metrisk) 150 L
Kammermateriale Rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 1 til 20 %
CO2-sensorteknologi IR sensor
Relativ luftfugtighed <90 % ved 37 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +0,3° til 55 °C
Type CO2-inkubatorer
Fugtighed Kilde 3L pandefri beholder
Havne Standard
Mål (D x B x H) Indvendig 53 x 47 x 60.7 cm
Bredde (metrisk) 63.7 cm
Bredde (metrisk) interiør 47 cm
Højde (metrisk) 86.7 cm
Højde (metrisk) interiør 60.7 cm
Dybde (metrisk) interiør 53 cm
Vægt (metrisk) 70 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz