Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H19A Open Heated Acrylic Bath Circulators
Shop alle Liebherr produkter
Elektriske krav:
230 V 50 Hz
Model-:
4100 H19A
Kapacitet (metrisk):
15,6 til 19,9 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Valuable for customers who need to observe the application behaviour within the bath.
- Heating capacity up to 1000 watts
- With 19-liter baths
- Easy sample viewing during operation
Temperature Range: Ambient to +80°C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 527.4 to 672.8 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 15,6 til 19,9 l |
| Flowhastighed | 17 L/min. |
| Pumpetype | Force |
| Temperaturområde | 10°C to 80°C |
| Type | Isotemp™ Open Heated Acrylic Bath Circulator |
| Maks. Tryk | 310 mbar |
| Model- | 4100 H19A |
| Temperaturstabilitet | ±0.05°C |
| Dimensioner (L x B x H) | 20.7 x 13.9 x 13.3 in. (52.5 x 35.3 x 33.7 cm) |
| Vis mere |