Få mere at vide
Isotachysterol3, 90%, TRC
Artikelnummer. 18051930
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18051930 25 mg
18042940 5 mg
18023040 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18051930 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI90246025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22350-43-2
Molekylær formel C27 H44 O
Molekylvægt (g/mol) 384.64
Synonym 9,10-Secocholesta-5(10),6,8(14)-trien-3-ol, (3β,6E)- (9CI), 9,10-Secocholesta-5(10),6,8(14)-trien-3β-ol, (E)- (8CI), Isotachysterol3 (6CI), Toxisterol3 D3, (6E)-9,10-Secocholesta-5(10),6,8(14)-trien-3β-ol, Isotachysterol3
IUPAC navn (1S)-3-[(E)-2-[(1R,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,3,5,6,7-hexahydroinden-4-yl]ethenyl]-4-methylcyclohex-3-en-1-ol
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CCC2=C(CCC[C@]12C)\C=C\C3=C(C)CC[C@H](O)C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isotachysterol 3
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-25,28H,6-11,14-18H2,1-5H3/b13-12+/t21-,24+,25-,27-/m1/s1
Formel vægt 384.3392