missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Isotachysterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isotachysterol |
| CAS | 469-06-7 |
| Molekylær formel | C28H44O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Cyclohexen-1-ol, 3-[(1E)-2-[(1R,7aR)-2,3,5,6,7,7a-hexahydro-7a-methyl-1-[(1R,2E,4R)-1,4,5-trimethyl-2-hexen-1-yl]-1H-inden-4-yl]ethenyl]-4-methyl-, (1S)-, 9,10-Secoergosta-5(10),6,8(14),22-tetraen-3-ol, (3β,6E,22E)- (9CI), 9,10-Secoergosta-5(10),6,8(14),22-tetraen-3β-ol, (6E)- (8CI), Isotachysterol (7CI), Isotachysterol2 (6CI), (1S)-3-[(1E)-2-[(1R,7aR)-2,3,5,6,7,7a-Hexahydro-7a-methyl-1-[(1R,2E,4R)-1,4,5-trimethyl-2-hexen-1-yl]-1H-inden-4-yl]ethenyl]-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, (6E,22E)-9,10-Secoergosta-5(10),6,8(14),22-tetraen-3β-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-26,29H,7-8,11,14-18H2,1-6H3/b10-9+,13-12+/t20-,22+,25-,26+,28+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CCC2=C(CCC[C@]12C)\C=C\C3=C(C)CC[C@H](O)C3 |
| IUPAC navn | (1S)-3-[(E)-2-[(1R,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-1,2,3,5,6,7-hexahydroinden-4-yl]ethenyl]-4-methylcyclohex-3-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.65 |
| Formel vægt | 396.3392 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?