Få mere at vide
Isosulfan blue, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isosulfan Blue |
| CAS | 68238-36-8 |
| Molekylær formel | C27 H31 N2 O6 S2 . Na |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Isosulfan blue |
| InChI formel | InChI=1S/C27H32N2O6S2.Na/c1-5-28(6-2)22-13-9-20(10-14-22)27(21-11-15-23(16-12-21)29(7-3)8-4)25-19-24(36(30,31)32)17-18-26(25)37(33,34)35;/h9-19H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)c3cc(ccc3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2-[[4-(diethylamino)phenyl]-(4-diethylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]benzene-1,4-disulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 566.665 |
| Formel vægt | 566.152 |