missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Isosteviol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16499148
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499148 10 mg -
16481558 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16499148 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0872

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Isosteviol ((-)-Isosteviol) is a derivative of Stevioside through acid catalyzed hydrolysis of Stevioside. Isosteviol inhibits DNA polymerase and DNA topoisomerase and has antibacterial, anticancer and anti-tuberculosis effects.

Isosteviol ((-)-Isosteviol) is a derivative of Stevioside through acid catalyzed hydrolysis of Stevioside. Isosteviol inhibits DNA polymerase and DNA topoisomerase and has antibacterial, anticancer and anti-tuberculosis effects.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isosteviol
Fysisk form Solid
CAS 27975-19-5
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H30O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym (-)-Isosteviol iso-Steviol
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (314.02 mM)
SMIL C[C@]([C@]1([H])CC2)(CCC[C@@]1(C)C(O)=O)[C@@]3([H])[C@@]2(CC4=O)C[C@]4(C)CC3
Molekylvægt (g/mol) 318.45
Formel vægt 318.45
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.