Få mere at vide
Isostearic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isostearic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O2/c1-13(11-17(3,4)5)9-10-15(16(19)20)14(2)12-18(6,7)8/h13-15H,9-12H2,1-8H3,(H,19,20) |
| Formel vægt | 284.2715 |