Få mere at vide
Isosorbid, Mikromol™
Artikelnummer. 17958514
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17958514 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17958514 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0126.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Isosorbid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isosorbide
CAS 652-67-5
Analyt- eller komponentnavne Isosorbide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H10 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Isosorbide
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c7-3-1-9-6-4(8)2-10-5(3)6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
SMIL O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](O)CO[C@H]12
IUPAC navn (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Mængde 500 mg
Formel vægt 146,0579 g/mol