Få mere at vide
Isosorbide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471118
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16471118 5 g
1 options
Artikelnummer. 16471118 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1469
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Isosorbide (D-Isosorbide), an orally active vasodilating agent that can be used for the research of heart failure and angina (chest pain). Isosorbide is also an oral hyperosmotic diuretic.
Isosorbide (D-Isosorbide), an orally active vasodilating agent that can be used for the research of heart failure and angina (chest pain). Isosorbide is also an oral hyperosmotic diuretic.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isosorbide
CAS 652-67-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H10O4
Mængde 5 g
Synonym D-Isosorbide Dianhydro-D-glucitol
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM)
SMIL O[C@H]1[C@]2([H])[C@]([C@@H](O)CO2)([H])OC1
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Formel vægt 146.14
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation