Få mere at vide
Isosorbiddimethylether, 99%
Artikelnummer. 10272762 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10272762 100 g Glasflaske 100g
10764753 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10272762 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369911000
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 5306-85-4 | C8H14O4 | 174,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5306-85-4
Molekylær formel C8H14O4
Molekylvægt (g/mol) 174.20
MDL nummer MFCD00064828
InChI nøgle MEJYDZQQVZJMPP-UHFFFAOYNA-N
Synonym dimethyl isosorbide, isosorbide dimethyl ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxyhexahydrofuro 3,2-b furan, unii-sa6a6v432s, 1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-o-methyl-d-glucitol, arlasolve dmi, 2,5-di-o-methyl-1,4:3,6-dianhydro-d-glucitol, dimethyl isosorbide ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxy-hexahydrofuro 3,2-b furan, 3s,3ar,6r,6ar-3,6-dimethoxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro 3,2-b furan
PubChem CID 62990
SMIL COC1COC2C(COC12)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isosorbide dimethyl ether
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1700g/mL
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4600 til 1,4620
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.17
Beilstein 19, IV, 991
Kogepunkt 93 °C til 95 °C (0,1 hPa)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer
IUPAC navn (3S,3aR,6R,6aR)-3,6-dimethoxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan
Formel vægt 174.19
Procent renhed 99%