Få mere at vide
Isosorbiddimethylether, 98%
Artikelnummer. 11468710
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468710 100 g 100g
11408137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468710 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17516.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 5306-85-4 | C8H14O4 | 174,20 g/mol
Det anvendes som et specialopløsningsmiddel. Det er et opløsningsmiddel for aktive ingredienser, især DHA til solfrie garvningsprodukter. Det bruges også som viskositetsregulerende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et specialopløsningsmiddel. Det er et opløsningsmiddel for aktive ingredienser, især DHA til solfrie garvningsprodukter. Det bruges også som viskositetsregulerende middel.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Sørg for ordentlig ventilation. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5306-85-4
Molekylær formel C8H14O4
Molekylvægt (g/mol) 174.20
MDL nummer MFCD00064828
InChI nøgle MEJYDZQQVZJMPP-UHFFFAOYNA-N
Synonym dimethyl isosorbide, isosorbide dimethyl ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxyhexahydrofuro 3,2-b furan, unii-sa6a6v432s, 1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-o-methyl-d-glucitol, arlasolve dmi, 2,5-di-o-methyl-1,4:3,6-dianhydro-d-glucitol, dimethyl isosorbide ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxy-hexahydrofuro 3,2-b furan, 3s,3ar,6r,6ar-3,6-dimethoxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro 3,2-b furan
PubChem CID 62990
IUPAC navn (3S,3aR,6R,6aR)-3,6-dimethoxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan
SMIL COC1COC2C(COC12)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isosorbide dimethyl ether
Smeltepunkt -70 °C
Tæthed 1.165
Mængde 100 g
Brydningsindeks 1.462
Beilstein 80854
Kogepunkt 93 °C til 95 °C (0,1 mmHg)
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 174.2
Procent renhed 98%