Få mere at vide
Isosorbid, 98%
Artikelnummer. 10153491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10153491 100 g Glasflaske 100g
10103401 5 g Glasflaske 5g
10096343 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10153491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351911000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 652-67-5 | C6H10O4 | 146,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 652-67-5
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.14
MDL nummer MFCD00064827
InChI nøgle KLDXJTOLSGUMSJ-JGWLITMVSA-N
Synonym isosorbide, isobide, devicoran, hydronol, ismotic, sorbid, +-d-isosorbide, vascardin dinitrate, 3r,3ar,6s,6ar-hexahydrofuro 3,2-b furan-3,6-diol, 1,4-dianhydrosorbitol
PubChem CID 12597
IUPAC navn (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
SMIL C1C(C2C(O1)C(CO2)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isosorbide
Smeltepunkt 56,0 °C til 62,0 °C
Farve Beige eller hvid til gul
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystaller, krystallinsk fast stof eller masse
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Merck Index 15, 5270
Formel vægt 146.14
Procent renhed 98%