Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isosorbide |
| Smeltepunkt | 56,0 °C til 62,0 °C |
| Farve | Beige eller hvid til gul |
| Mængde | 5 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Krystaller, krystallinsk fast stof eller masse |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Merck Index | 15, 5270 |
| Formel vægt | 146.14 |
| Vis mere |