Få mere at vide
Isosorbid 5-mononitrat (1,0 mg/ml i dimethylsulfoxid), TRC
Artikelnummer. 30470569
Skift visning
Mængde:
10 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30470569 10 x 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30470569 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT829010X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isosorbide Mononitrate
CAS 16051-77-7
Molekylær formel C6 H9 N O6
Mængde 10 x 1 mL
Synonym Isosorbide Mononitrate, Isosorbide Dinitrate Imp. C (EP), Isosorbide 5-Nitrate, 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate, D-1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate, Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv., AHR 4698, BM 22-145, Conpin, Conpin Retardkaps, Corangin, Corangin SR, Dilavenil, Duride, Elan, Elantan, Elantan Long, Elantan Retard, Geomatrix, IS 5MN, ISMN, Imdur, Imdur 60, Imdur Durules, Imodur, Imtrate, Ismexin, Ismo, Ismo 20, Ismox, Isomon, Isomonat, Isomonit, Isopen 20, Isosorbide 5-mononitrate, Isosorbide 5-nitrate, Isosorbide mononitrate, Iturol, Medocor, Momo Mack, Monicor, Monis, Monit, Monit 20, Monizid, Mono Corax, Mono Corax Retard, Mono-Cedocard, Mono-Mack, Mono-Sanorania, Monoclair, Monocord 20, Monocord 40, Monocord 50SR, Monodur Durules, Monoket, Monoket OD, Monoket Retard, Monolong, Monolong 40, Monolong 60, Mononit, Mononit 20, Mononit 40, Mononit Retard 50, Monopront, Monosorb, Monosorbitrate, Monosordil, Monotrate, Monovas, Multitab, Nitramin, Olicard, Ormox, Pentacard, Pentacard 20, Vasotrate
InChI formel InChI=1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
SMIL O[C@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
IUPAC navn [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrat
Molekylvægt (g/mol) 191.14
Formel vægt 191.043
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Isosorbide Mononitrate 1 mg/mL