Få mere at vide
Isosorbid 2-nitrat, TRC
Artikelnummer. 30390652
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30390652 100 mg
30399798 50 mg
30394499 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30390652 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI902150100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16106-20-0
Molekylær formel C6 H9 N O6
Molekylvægt (g/mol) 191.14
Synonym Isosorbide 2-Nitrate, Isosorbide Mononitrate Imp. C (EP), Isosorbide Dinitrate Imp. B (EP)
IUPAC navn [(3R,3aR,6S,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrat
SMIL O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isosorbide 2-Nitrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Formel vægt 191.043
Procent renhed >95%