Få mere at vide
Isosorbid 2-nitrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17981896
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17981896 25 mg
17942166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17981896 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0126.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Isosorbid 2-nitrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isosorbide 2-Nitrate
CAS 16106-20-0
Analyt- eller komponentnavne Isosorbide 2-Nitrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H9 N O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Isosorbide Dinitrate, Diluted Imp. B (EP), Isosorbide Mononitrate Imp. C (EP), Diluted Isosorbide Mononitrate USP Related Compound A, Diluted Isosorbide Mononitrate USP RC A, Isosorbide 2-Nitrate, Isosorbide Dinitrate Imp. B (EP), Diluted Isosorbide Mononitrate Related Compound A, Isosorbide Dinitrate Impurity B, Isosorbide Mononitrate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
SMIL O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
IUPAC navn [(3R,3aR,6S,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrat
Molekylvægt (g/mol) 191.14
Mængde 25 mg
Formel vægt 191,043 g/mol