Få mere at vide
Isosorbide 2-Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050507
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050507 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050507 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0502.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isosorbide 2-Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isosorbide 2-Acetate
CAS 13042-39-2
Analyt- eller komponentnavne Isosorbide 2-Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H12 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym D-Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, 2-acetate, Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, 2-acetate (7CI), Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, 2-acetate, D- (8CI), Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv., 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 2-acetate, Isosorbide 2-acetate
InChI formel InChI=1S/C8H12O5/c1-4(9)13-6-3-12-7-5(10)2-11-8(6)7/h5-8,10H,2-3H2,1H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1CO[C@@H]2[C@H](O)CO[C@H]12
IUPAC navn [(3R,3aR,6S,6aR)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 188.178
Mængde 25 mg
Formel vægt 188.0685 g/mol