Få mere at vide
Isosorbide 2-Acetate, Mikromol™
Beskrivelse
Isosorbide 2-Acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isosorbide 2-Acetate |
| CAS | 13042-39-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isosorbide 2-Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H12 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | D-Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, 2-acetate, Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, 2-acetate (7CI), Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, 2-acetate, D- (8CI), Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv., 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 2-acetate, Isosorbide 2-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O5/c1-4(9)13-6-3-12-7-5(10)2-11-8(6)7/h5-8,10H,2-3H2,1H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@H]1CO[C@@H]2[C@H](O)CO[C@H]12 |
| IUPAC navn | [(3R,3aR,6S,6aR)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] acetate |
| Vis mere |