Få mere at vide
Isosilybin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441508
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16441508 5 mg -
16439098 10 mg -
16423906 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16441508 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0779
MedChemExpress Isosilybin (Isosilybinin) is a flavonoid from milk thistle; inhibits CYP3A4 induction with an IC50 of 74 μM.
Isosilybin (Isosilybinin) is a flavonoid from milk thistle
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isosilybin
CAS 72581-71-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H22O10
Mængde 5 mg
Synonym Isosilybinin
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (207.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1[C@H](O)[C@@H](C2=CC=C(OC(C3=CC=C(O)C(OC)=C3)C(CO)O4)C4=C2)OC5=CC(O)=CC(O)=C15
Molekylvægt (g/mol) 482.44
Formel vægt 482.44
Procent renhed 98.08%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease