Få mere at vide
Isosalipurposide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isosalipurposide |
| CAS | 4547-85-7 |
| Molekylær formel | C21 H22 O10 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2',4,4',6'-Tetrahydroxychalcone 6'-Glucoside, Chalconaringenin 2'-O-glucoside, Chalcononaringenin 2'-O-glucoside, Phloredzin, Phlorizin Chalcone, (E)-1-(2,4-Dihydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O10/c22-9-16-18(27)19(28)20(29)21(31-16)30-15-8-12(24)7-14(26)17(15)13(25)6-3-10-1-4-11(23)5-2-10/h1-8,16,18-24,26-29H,9H2/b6-3+/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C(=O)\C=C\c3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (E)-1-[2,4-dihydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.393 |
| Formel vægt | 434.121 |