Få mere at vide
Isosakuranetin, MedChemExpress
Beskrivelse
Isosakuranetin is a flavanone flavonoid which can be found in the fruit of Citrus bergamia.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isosakuranetin |
| CAS | 480-43-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H14O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (873.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C[C@@H](C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13 |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.28 |
| Formel vægt | 286.28 |
| Vis mere |