Få mere at vide
Isorhapontin, TRC
Artikelnummer. 30399699
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30399699 2.5 mg 2.5mg
30398882 5 mg -
30401604 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30399699 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI2142452.5MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32727-29-0
Molekylær formel C21H24O9
Molekylvægt (g/mol) 420.41
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[3-hydroxy-5-[(E)-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethenyl]phenoxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL COc1cc(\C=C\c2cc(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c2)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isorhapontin
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H24O9/c1-28-16-8-11(4-5-15(16)24)2-3-12-6-13(23)9-14(7-12)29-21-20(27)19(26)18(25)17(10-22)30-21/h2-9,17-27H,10H2,1H3/b3-2+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Formel vægt 420.142