missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Isorhamnetin-3-O-glucoside, MedChemExpress

Artikelnummer. 16431508
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16431508 5 mg
16429098 10 mg
16413906 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16431508 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0777

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Isorhamnetin-3-O-glucoside, a natural compound widely contained in many vegetables and rice, could be metabolized in intestinal microbiota after digestion.

Isorhamnetin-3-O-glucoside, a natural compound widely contained in many vegetables and rice, could be metabolized in intestinal microbiota after digestion.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isorhamnetin-3-O-glucoside
CAS 5041-82-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H22O12
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (522.58 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO)=C(C3=CC(OC)=C(O)C=C3)OC4=CC(O)=CC(O)=C14
Molekylvægt (g/mol) 478.4
Formel vægt 478.4
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.