Beskrivelse
- IsoTherm-System: IsoRack (arbejdsstativ), IsoSafe (isoleringsboks) og to IsoPacks (kølepakker)
- Tørinkubationsteknologi reducerer kontamineringsrisikoen forbundet med klassisk isbadinkubation for sikker prøvehåndtering
- Holder op til 24 mikrorør (f.eks. 0,5 ml eller 1,5 ml/2,0 ml) for bred fleksibilitet
- To versioner af IsoPack (kold pakke) tilgængelig: Hvid bevarer 0° C i op til 6 timer. Blå fastholder -21° C i op til 3 timer
- Reoler kan stables, autoklaveres og kan centrifugeres i MTP-rotoren
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Isorack Starter Sæt |
| Til brug med (udstyr) | Flex spand |