Få mere at vide
Isoquinoline, TRC
Artikelnummer. 30403506
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30403506 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30403506 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI87493010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isochinolin
CAS 119-65-3
Molekylær formel C9 H7 N
Mængde 10 g
Synonym Isoquinoline (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Azanaphthalene, 2-Benzazine, Benzo[c]pyridine, Benzopyridine, NSC 3395, β-Quinoline
InChI formel InChI=1S/C9H7N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-7H
SMIL c1ccc2cnccc2c1
IUPAC navn isoquinoline
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Formel vægt 129.0578