Få mere at vide
Isoquinoline, TRC
Artikelnummer. 30401332
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401332 250 g
30403750 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30401332 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI874930250G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isochinolin
CAS 119-65-3
Molekylær formel C9 H7 N
Mængde 250 g
Synonym Isoquinoline (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Azanaphthalene, 2-Benzazine, Benzo[c]pyridine, Benzopyridine, NSC 3395, β-Quinoline
InChI formel InChI=1S/C9H7N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-7H
SMIL c1ccc2cnccc2c1
IUPAC navn isoquinoline
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Formel vægt 129.0578