Få mere at vide
Isoquinoline N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoquinoline N-Oxide |
| CAS | 1532-72-5 |
| Molekylær formel | C9H7NO |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| SMIL | O=n1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | isoquinoline 2-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vægt | 145.0528 |