Få mere at vide
Isoquinoline N-oxide, min 50% w/v in water, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11373686
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373686 25 g 25g
11363686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14794.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1532-72-5
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.161
MDL nummer MFCD00006903
InChI nøgle RZIAABRFQASVSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline n-oxide, isoquinoline 2-oxide, isoquinoline-n-oxide, isoquinoline oxide, isoquinoline, 2-oxide, isoquinolin-n-oxide, isoquinolin-2-ium-2-olate, isoquinolinen-oxide, acmc-1boxv, 2-oxido-isoquinolin-2-ium
PubChem CID 290378
IUPAC navn 2-oxidoisoquinolin-2-ium
SMIL C1=CC=C2C=[N+](C=CC2=C1)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoquinoline N-oxide
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 114345
Formel vægt 145.16
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≥50% w/v in water