Få mere at vide
Isoquinoline-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoquinoline-d7 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| Formel vægt | 136.1018 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?