Få mere at vide
Isoquinoline-d7, TRC
Artikelnummer. 30403621
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403621 50 mg
30406892 5 mg
30404355 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30403621 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI87493150MG
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17157-12-9
Molekylær formel C9 D7 N
Molekylvægt (g/mol) 136.2
Synonym Isoquinoline-1,3,4,5,6,7,8-d7 (ACI), Isoquinoline-d7 (8CI, 9CI)
IUPAC navn 1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterioisoquinoline
SMIL [2H]c1nc([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoquinoline-d7
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
Formel vægt 136.1018
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.