Få mere at vide
Isoquinoline-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoquinoline-d7 |
| CAS | 17157-12-9 |
| Molekylær formel | C9 D7 N |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Isoquinoline-1,3,4,5,6,7,8-d7 (ACI), Isoquinoline-d7 (8 CI, 9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H7N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1nc([2 H])c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterioisoquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.2 |
| Formel vægt | 136.1018 g/mol |
| Vis mere |