Få mere at vide
Isoquinoline, 97%
Artikelnummer. 10481202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10481202 100 g Glasflaske 100g
10175470 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10481202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 325031000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 119-65-3 | C9H7N | 129.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-65-3
Molekylær formel C9H7N
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00006898,MFCD31699977
InChI nøgle AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-azanaphthalene, 2-benzazine, isochinolin, benzo c pyridine, beta-quinoline, 2-benzanine, 3,4-benzopyridine, .beta.-quinoline, isochinolin czech
PubChem CID 8405
ChEBI CHEBI:16092
IUPAC navn isoquinolin
SMIL C1=CC=C2C=NC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoquinoline
Navn note 97%
Smeltepunkt 24°C to 28°C
Farve Brun
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 242°C
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.623
Mængde 100 g
Beilstein 20, 380
Merck Index 15, 5268
Specifik vægtfylde 1.09
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids,misible with many organic solvents
Viskositet 3.25 mPa.s
Formel vægt 129.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof