Få mere at vide
Isoquinoline, 97%
Artikelnummer. 11469177
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469177 100 g 100g
11479177 500 g 500g
11489177 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21279.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 119-65-3 | C9H7N | 129.16 g/mol
Isoquinolin bruges til fremstilling af farvestoffer, maling, svampedræbende. Det bruges også som opløsningsmiddel til ekstraktion af harpikser og terpener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isoquinolin bruges til fremstilling af farvestoffer, maling, svampedræbende. Det bruges også som opløsningsmiddel til ekstraktion af harpikser og terpener.
Opløselighed
Opløseligt i vand (5g/L).
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-65-3
Molekylær formel C9H7N
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00006898,MFCD31699977
InChI nøgle AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-azanaphthalene, 2-benzazine, isochinolin, benzo c pyridine, beta-quinoline, 2-benzanine, 3,4-benzopyridine, .beta.-quinoline, isochinolin czech
PubChem CID 8405
ChEBI CHEBI:16092
IUPAC navn isoquinolin
SMIL C1=CC=C2C=NC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoquinoline
Smeltepunkt 24°C to 27°C
Tæthed 1.09
pH 7.5
Kogepunkt 241°C to 243°C
Flammepunkt 107°C (225°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.6245
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 107549
Merck Index 14,5222
Opløselighedsinformation Soluble in water (5g/L).
Formel vægt 129.16
Procent renhed ≥97%