Få mere at vide
Isoquinoline-8-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10543848 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10543848 1 g Glasflaske 1g
10064397 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10543848 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431050010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61563-43-7
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.17
MDL nummer MFCD06738935
InChI nøgle VMNZQPRIUSJCOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-isoquinolinecarboxylic acid, 8-carboxyisoquinoline, 8-isoquinolinecarboxylicacid, 8-carboxy-2-azanaphthalene
PubChem CID 21393830
IUPAC navn isoquinolin-8-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=NC=C2)C(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoquinoline-8-carboxylic acid
Smeltepunkt 263.0°C to 267.0°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 173.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoquinoline-8-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.